5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7829-1G PC7829-250MG
APOSPC7829-1GEA 58 EUR
APOSPC7829-1G APOSPC7829-250MG
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
5-(3,5-Difluorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₅F₂NO
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664750
Núm. CAS: 874800-58-5