Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7831-1G PC7831-25G PC7831-5G
APOSPC7831-1GEA 55.1 EUR
APOSPC7831-1G APOSPC7831-25G APOSPC7831-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Intermediate for incorporation of sulphonic acid groups into polymers.
Formula: C₇F₁₄O₄S
MW: 446,12 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798138
Núm. CAS: 16090-14-5