Ácido 3,4-difluoro-2-metoxibenzoico 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7836-1G PC7836-5G
APOSPC7836-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7836-1G APOSPC7836-5G
Ácido 3,4-difluoro-2-metoxibenzoico 97+%
Ácido 3,4-difluoro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
Pto. de fusión: 137…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428593
Núm. CAS: 875664-52-1