3,5-Difluoro-4-metoxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7839-10G PC7839-250MG PC7839-5G
APOSPC7839-10GEA 311 EUR
APOSPC7839-10G APOSPC7839-250MG APOSPC7839-5G
3,5-Difluoro-4-metoxibenzaldehído
3,5-Difluoro-4-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 38…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115911
Núm. CAS: 654-11-5