(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-nitrophenylacetic acid
PC7840-10G PC7840-25G PC7840-100G
APOSPC7840-10GEA 37.7 EUR
APOSPC7840-10G APOSPC7840-25G APOSPC7840-100G
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199,140 g/mol
Pto. de fusión: 149…150 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04091773
Núm. CAS: 195609-18-8