2-Fluoro-4-metilbenzotrifluoruro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7841-25G PC7841-5G PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA 0 EUR
APOSPC7841-25G APOSPC7841-5G APOSPC7841-1G
2-Fluoro-4-metilbenzotrifluoruro
2-Fluoro-4-metilbenzotrifluoruro
Formula: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Pto. Ebullición: 146 °C
Densidad: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368763
Núm. CAS: 158364-83-1
UN: 1993
ADR: 3 III