2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7846-1G PC7846-500MG
APOSPC7846-1GEA 400 EUR
APOSPC7846-1G APOSPC7846-500MG
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorometil)piridina 97%
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆HF₆N
MW: 201.07 g/mol
Pto. Ebullición: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840203
Núm. CAS: 84940-46-5