3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7849-25G
PC7849-5G
PC7849-100G
APOSPC7849-25GEA
130
EUR
APOSPC7849-25G
APOSPC7849-5G
APOSPC7849-100G
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído 98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₃BrF₂O Pto. de fusión: 53…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08282773 Núm. CAS: 398456-82-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...