4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
Pto. de fusión: 144…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091008
Núm. CAS: 220239-68-9