2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,4-Trifluoro-DL-valine
PC7855-250MG PC7855-100MG
APOSPC7855-250MGEA 613 EUR
APOSPC7855-250MG APOSPC7855-100MG
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid
Formula: C₅H₈F₃NO₂
Pto. de fusión: 245…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021721
Núm. CAS: 16063-79-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III