3-Bromo-2,6-difluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7858-25G PC7858-5G
APOSPC7858-25GEA 94.8 EUR
APOSPC7858-25G APOSPC7858-5G
3-Bromo-2,6-difluorotolueno 99%
3-Bromo-2,6-difluorotolueno
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412221
Núm. CAS: 221220-97-9