3-Bromo-4,5-difluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7859-1G
PC7859-5G
PC7859-25G
APOSPC7859-1GEA
29
EUR
APOSPC7859-1G
APOSPC7859-5G
APOSPC7859-25G
3-Bromo-4,5-difluoroanilina 98%
3-Bromo-4,5-difluoroanilina
Formula:
C₆H₄BrF₂N Pto. de fusión: 66…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08062370 Núm. CAS: 875664-41-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |