2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7862-1G PC7862-100MG
APOSPC7862-1GEA 350 EUR
APOSPC7862-1G APOSPC7862-100MG
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₅N₂
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840200
Núm. CAS: 675602-89-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III