Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7867-100G PC7867-250G PC7867-25G
APOSPC7867-100GEA 43.5 EUR
APOSPC7867-100G APOSPC7867-250G APOSPC7867-25G
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo 98%
Trifluorometanosulfonato de trimetilsililo
Lewis acid & highly reactive silylating reagent.
Formula: C₄H₉F₃O₃SSi
MW: 222,26 g/mol
Pto. Ebullición: 37…40 °C/12mmHg
Densidad: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000406
Núm. CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III