Trifenilfluorosilano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7870-5G PC7870-25G
APOSPC7870-5GEA 78.3 EUR
APOSPC7870-5G APOSPC7870-25G
Trifenilfluorosilano
Trifenilfluorosilano
Formula: C₁₈H₁₅FSi
Pto. Ebullición: 210 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017899
Núm. CAS: 379-50-0
UN: 3261
ADR: 8,II