Ácido 2,3-difluoro-4-etoxibenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 159 EUR
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
Ácido 2,3-difluoro-4-etoxibenzoico 97%
Ácido 2,3-difluoro-4-etoxibenzoico
Formula: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,16 g/mol
Pto. de fusión: 201…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258849
Núm. CAS: 124728-45-6