Ácido 2,3-difluoro-4-metoxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 157 EUR
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
Ácido 2,3-difluoro-4-metoxibenzoico 98%
Ácido 2,3-difluoro-4-metoxibenzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
Pto. de fusión: 222…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428569
Núm. CAS: 329014-60-0