4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7873-1G PC7873-250MG PC7873-5G
APOSPC7873-1GEA 72.5 EUR
APOSPC7873-1G APOSPC7873-250MG APOSPC7873-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 117…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062377
Núm. CAS: 183237-86-7