Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7885-1G PC7885-250MG
APOSPC7885-1GEA 263 EUR
APOSPC7885-1G APOSPC7885-250MG
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formula: C₆H₇F₅O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08688581
Núm. CAS: 277332-96-4