Tris(4-fluorofenil)fosfina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7886C-25G PC7886C-100G
APOSPC7886C-25GEA 0 EUR
APOSPC7886C-25G APOSPC7886C-100G
Tris(4-fluorofenil)fosfina 97%
Tris(4-fluorofenil)fosfina
Formula: C₁₈H₁₂F₃P
Pto. de fusión: 80…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013553
Núm. CAS: 18437-78-0