2-Bromo-5-fluoroanísol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7888-25G PC7888-5G PC7888-100G
APOSPC7888-25GEA 31.9 EUR
APOSPC7888-25G APOSPC7888-5G APOSPC7888-100G
2-Bromo-5-fluoroanísol 98+%
2-Bromo-5-fluoroanísol
Formula: C₇H₆BrFO
Pto. Ebullición: 143…145 °C
Densidad: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973752
Núm. CAS: 450-88-4