Alcohol 2-fluoro-4-metoxibencilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7889-1G PC7889-5G
APOSPC7889-1GEA 156 EUR
APOSPC7889-1G APOSPC7889-5G
Alcohol 2-fluoro-4-metoxibencilico
Alcohol 2-fluoro-4-metoxibencilico
Formula: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116336
Núm. CAS: 405-09-4