2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7892-1G PC7892-5G PC7892-25G
APOSPC7892-1GEA 23.2 EUR
APOSPC7892-1G APOSPC7892-5G APOSPC7892-25G
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₄F₂O₂
MW: 122,07 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 55…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115828
Núm. CAS: 107873-03-0
UN: 3261
ADR: 8,III