2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7896-25G PC7896-5G PC7896-250MG
APOSPC7896-25GEA 609 EUR
APOSPC7896-25G APOSPC7896-5G APOSPC7896-250MG
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Formula: C₈HF₁₇O₂
Pto. Ebullición: 103…105 °C
Pto. de fusión: –122 °C
Densidad: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054714
Núm. CAS: 3330-14-1