1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
PC7899-1G PC7899-5G
APOSPC7899-1GEA 84.1 EUR
APOSPC7899-1G APOSPC7899-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formula: C₃HCl₂F₃
MW: 164,94 g/mol
Pto. Ebullición: 53…55 °C
Pto. de fusión: –109,2 °C
Densidad: 1,4653 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461577
Núm. CAS: 431-27-6