2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7900-1G PC7900-250MG PC7900-5G
APOSPC7900-1GEA 129 EUR
APOSPC7900-1G APOSPC7900-250MG APOSPC7900-5G
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
Mass spectrometry standard.
Formula: C₉F₁₅N₃
Pto. Ebullición: 121…122 °C
Densidad: 1,6506 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042437
Núm. CAS: 858-46-8
EINECS: 212-724-6