2,4,6-Trifluorofenilhidrazina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 EUR
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorofenilhidrazina 97+%
2,4,6-Trifluorofenilhidrazina
Formula: C₆H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 97…101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095329
Núm. CAS: 80025-72-5