Tris(pentafluorofenil)fosfina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
PC7905-1G PC7905-5G
APOSPC7905-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7905-1G APOSPC7905-5G
Tris(pentafluorofenil)fosfina 99%
Tris(pentafluorofenil)fosfina
Formula: C₁₈F₁₅P
MW: 532.15 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079654
Núm. CAS: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2