2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7906-1G PC7906-5G
APOSPC7906-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7906-1G APOSPC7906-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
MW: 153,1288 g/mol
Pto. de fusión: 42…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777155
Núm. CAS: 847502-87-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III