2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7911-1G PC7911-25G PC7911-5G
APOSPC7911-1GEA 102 EUR
APOSPC7911-1G APOSPC7911-25G APOSPC7911-5G
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide
Formula: C₁₁H₁₃BrFNO
Pto. de fusión: 116…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475888
Núm. CAS: 941294-23-1