4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7914-1G
PC7914-25G
PC7914-5G
APOSPC7914-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7914-1G
APOSPC7914-25G
APOSPC7914-5G
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride
Formula:
C₇H₉ClFNO Pto. de fusión: 201…209 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800850 Núm. CAS: 178671-97-1 |