3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 342 EUR
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₄
Pto. de fusión: 78…81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475898
Núm. CAS: 957120-22-8