1,3,5-Tris(trifluorometil)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7919-1G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 40.8 EUR
APOSPC7919-1G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluorometil)benceno 97%
1,3,5-Tris(trifluorometil)benceno
Formula: C₉H₃F₉
MW: 282.105 g/mol
Pto. Ebullición: 119.6 °C/750mmHg
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1.5139 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054722
Núm. CAS: 729-81-7
UN: 1993
ADR: 3 III