Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine, Tris(4-(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
PC7919G-1G PC7919G-5G PC7919G-10G
APOSPC7919G-1GEA 36.4 EUR
APOSPC7919G-1G APOSPC7919G-5G APOSPC7919G-10G
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Formula: C₂₁H₁₂F₉P
MW: 466,28 g/mol
Pto. de fusión: 73…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058883
Núm. CAS: 13406-29-6