2,4,6-Tris(trifluorometil)-1,3,5-triazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7920-1G PC7920-25G PC7920-5G
APOSPC7920-1GEA 108 EUR
APOSPC7920-1G APOSPC7920-25G APOSPC7920-5G
2,4,6-Tris(trifluorometil)-1,3,5-triazina 97%
2,4,6-Tris(trifluorometil)-1,3,5-triazina
Mass spectrometry standard.
Formula: C₆F₉N₃
Pto. Ebullición: 98…99 °C/748mmHg
Densidad: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042436
Núm. CAS: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III