4,4-Difluorociclohexanona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7922-1G PC7922-5G PC7922-10G
APOSPC7922-1GEA 43.5 EUR
APOSPC7922-1G APOSPC7922-5G APOSPC7922-10G
4,4-Difluorociclohexanona
4,4-Difluorociclohexanona
Formula: C₆H₈F₂O
MW: 134.12 g/mol
Pto. de fusión: 34…37 °C
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08146635
Núm. CAS: 22515-18-0
UN: 1325
ADR: 4.1 III