1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7925-25G PC7925-100G
APOSPC7925-25GEA 154 EUR
APOSPC7925-25G APOSPC7925-100G
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Formula: C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
Pto. Ebullición: 135 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 34…36 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054667
Núm. CAS: 2374-14-3
EINECS: 219-154-7