4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,5-Dichloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7933-1G PC7933-5G
APOSPC7933-1GEA 87 EUR
APOSPC7933-1G APOSPC7933-5G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃FO₂S
MW: 263,501 g/mol
Pto. de fusión: 56…57,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094453
Núm. CAS: 13656-52-5
UN: 3261
ADR: 8,III