tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
tert-Butyldiphenylsilyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic acid tert-Butyldiphenylsilyl Ester
PC7942-1G
PC7942-5G
APOSPC7942-1GEA
30.6
EUR
APOSPC7942-1G
APOSPC7942-5G
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
tert-Butyldiphenylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₁₇H₁₉F₃O₃SSi MW: 388,48 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01941212 Núm. CAS: 92886-86-7 UN: 1760 ADR: 8,III |