2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7943-500MG PC7943-5G
APOSPC7943-500MGEA 212 EUR
APOSPC7943-500MG APOSPC7943-5G
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₃IN₂O₂
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14560546
Núm. CAS: 543740-74-5