Bis(pentafluorofenil)fenilfosfina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(perfluorophenyl)(phenyl)phosphine, SpectraSynQ 443
PC7946-1G PC7946-5G
APOSPC7946-1GEA 161 EUR
APOSPC7946-1G APOSPC7946-5G
Bis(pentafluorofenil)fenilfosfina
Bis(pentafluorofenil)fenilfosfina
Fluorinated mass marker up to mass 443
Formula: C₁₈H₅F₁₀P
Pto. Ebullición: 105 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 55…65 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000291
Núm. CAS: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1