2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7947-1G PC7947-25G PC7947-5G
APOSPC7947-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7947-1G APOSPC7947-25G APOSPC7947-5G
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)piridina 98%
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215.99 g/mol
Pto. Ebullición: 56…57 °C/10mmHg
Densidad: 1.505 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042246
Núm. CAS: 39890-98-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III