3-Bromo-2-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7951-5G PC7951-100G PC7951-25G
APOSPC7951-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7951-5G APOSPC7951-100G APOSPC7951-25G
3-Bromo-2-fluoropiridina 98%
3-Bromo-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
Pto. Ebullición: 76 °C/20mmHg
Pto. de inflamación: <90 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04112496
Núm. CAS: 36178-05-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II