ω-Fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7958-1G PC7958-250MG
APOSPC7958-1GEA 87 EUR
APOSPC7958-1G APOSPC7958-250MG
ω-Fluoroacetophenone
ω-Fluoroacetophenone
Formula: C₈H₇FO
Pto. Ebullición: 61,5…64.4 °C/1.3mmHg
Pto. de fusión: 26…27 °C
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461612
Núm. CAS: 450-95-3
UN: 1759
ADR: 8,III