Trifluorooxovanadio
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxitrifluoruro de vanadio
PC7960-25G PC7960-5G
APOSPC7960-25GEA 328 EUR
APOSPC7960-25G APOSPC7960-5G
Trifluorooxovanadio
Trifluorooxovanadio
Formula: F₃OV
Pto. de fusión: 1406 °C
Densidad: 3,363 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042555
Núm. CAS: 13709-31-4
EINECS: 237-250-7
UN: 3290
ADR: 6.1+8,II