3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
PC7961-1G PC7961-5G PC7961-10G
APOSPC7961-1GEA 39.3 EUR
APOSPC7961-1G APOSPC7961-5G APOSPC7961-10G
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol
Formula: C₆H₄F₃NS
MW: 179,16 g/mol
Pto. de fusión: 178…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00178749
Núm. CAS: 104040-74-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III