2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Sulphanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine

PC7962-1G PC7962-250MG PC7962-5G
APOSPC7962-1GEA 102 EUR
APOSPC7962-1G APOSPC7962-250MG APOSPC7962-5G
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃NS
MW: 179,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864680
Núm. CAS: 121307-80-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR