4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7963-100G PC7963-25G PC7963-500G
APOSPC7963-100GEA 278 EUR
APOSPC7963-100G APOSPC7963-25G APOSPC7963-500G
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₄FNO₂
MW: 165.12 g/mol
Pto. de fusión: 214…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094454
Núm. CAS: 164149-28-4