Ácido 3-fluoro-4-hidroxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7964-100G PC7964-25G PC7964-5G
APOSPC7964-100GEA 242 EUR
APOSPC7964-100G APOSPC7964-25G APOSPC7964-5G
Ácido 3-fluoro-4-hidroxibenzoico
Ácido 3-fluoro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₅FO₃
MW: 156.11 g/mol
Pto. de fusión: 161…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143161
Núm. CAS: 350-29-8