2,3-Difluoro-4-metoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7965-5G
PC7965-1G
PC7965-25G
APOSPC7965-5GEA
156
EUR
APOSPC7965-5G
APOSPC7965-1G
APOSPC7965-25G
2,3-Difluoro-4-metoxibenzaldehído 98%
2,3-Difluoro-4-metoxibenzaldehído
Formula:
C₈H₆F₂O₂ MW: 172.13 g/mol Pto. de fusión: 65…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115981 Núm. CAS: 256417-11-5 |